5-sulphoanthranilic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-sulphobenzoic acid
S0802-25G S0802-5G
TCIAS0802-25GEA 269 EUR InStock
TCIAS0802-25G TCIAS0802-5G
5-sulphoanthranilic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-sulphoanthranilic acid
Formule: C₇H₇NO₅S
MW: 217,20 g/mol
Point de fusion: 317°C
Numéro MDL: MFCD00035763
Numéro CAS: 3577-63-7
EINECS: 222-697-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité