1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0803-25G S0803-5G
TCIAS0803-25GEA 208 EUR InStock
TCIAS0803-25G TCIAS0803-5G
1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (par GC)
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Formule: C₆H₆N₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00015893
Numéro CAS: 7189-69-7
EINECS: 230-554-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité