Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0805-1G S0805-5G
TCIAS0805-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0805-1G TCIAS0805-5G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄S
MW: 295,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040641
Numéro CAS: 82692-93-1
EINECS: 420-430-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 11.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité