N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methacryloyloxysuccinimide, Methacrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0812-25G S0812-5G
TCIAS0812-25GEA 425 EUR InStock
TCIAS0812-25G TCIAS0812-5G
N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (par GC)
N-Succinimidyl Methacrylate
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15072193
Numéro CAS: 38862-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité