1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
S0813-5G S0813-25G
TCIAS0813-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAS0813-5G TCIAS0813-25G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formule: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00064468
Numéro CAS: 15471-17-7
EINECS: 239-491-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=017fdb4af1d356f207509bdcf49b538cbea93195&vid=d47b2de2f0b29c02c054fb01249e9c4241b9747c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité