N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Diphenylphosphino)propionic Acid N-Succinimidyl Ester
S0816-1G S0816-5G
TCIAS0816-1GEA 117 EUR InStock
TCIAS0816-1G TCIAS0816-5G
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (par HPLC)
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate
Formule: C₁₉H₁₈NO₄P
MW: 355,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 170278-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité