Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
S0817-1G S0817-200MG
TCIAS0817-1GEA 102 EUR InStock
TCIAS0817-1G TCIAS0817-200MG
Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Sodium-3-(N-ethylanilino)propanesulphonate
Formule: C₁₁H₁₇NO₃S
Numéro MDL: MFCD01311047
Numéro CAS: 82611-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité