Sodium-3-(N-ethyl-3-methoxyanilino)-2-hydroxy-1-propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
S0826-200MG S0826-1G
TCIAS0826-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAS0826-200MG TCIAS0826-1G
Sodium-3-(N-ethyl-3-methoxyanilino)-2-hydroxy-1-propanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Sodium-3-(N-ethyl-3-methoxyanilino)-2-hydroxy-1-propanesulphonate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅S
MW: 311,33 g/mol
Point de fusion: 144°C
Numéro MDL: MFCD09261431
Numéro CAS: 82692-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a5649c1ee2a6a7fc36ba474388b31cbd8d475c5&vid=6a99f023e3042c547827344fa6a9b4326ac8cae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité