Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac alpha(2-3)Gal beta(1-4)[Fuc alpha(1-3)]GlcNAc beta(1-3)Gal beta(1-4)Glc
S0849-1MG S0849-5MG
TCIAS0849-1MGEA 292 EUR InStock
TCIAS0849-1MG TCIAS0849-5MG
Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (par HPLC)
Sialyl lewis-X-lactose
Formule: C₄₃H₇₂N₂O₃₃
MW: 1145,03 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 127923-85-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité