Sumatriptan succinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulphonamide succinate, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-N-methylmethanesulphonamide Succinate
S0851-100MG S0851-1G
TCIAS0851-100MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAS0851-100MG TCIAS0851-1G
Sumatriptan succinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sumatriptan succinate
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₂S
MW: 413,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00902856
Numéro CAS: 103628-48-4
Merck Index: 14,08997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité