SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0853-1G S0853-100MG
TCIAS0853-1GEA 118 EUR InStock
TCIAS0853-1G TCIAS0853-100MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (par HPLC)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009634
Numéro CAS: 64987-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.20 to 8.50 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité