Sulbactam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
S0868-25G S0868-5G
TCIAS0868-25GEA 193 EUR InStock
TCIAS0868-25G TCIAS0868-5G
Sulbactam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulbactam
Formule: C₈H₁₁NO₅S
Point de fusion: 156°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867005
Numéro CAS: 68373-14-8
EINECS: 269-878-2
Merck Index: 14,08889
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +233.0 to +241.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité