Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-erythro-Sphingosine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAS0874-25MGEA 118 EUR InStock
TCIAS0874-25MG
D-erythro-Sphingosine ≥96.0% (par GC)
D-erythro-Sphingosine


Formule: C₁₈H₃₇NO₂
MW: 299,50 g/mol
Point de fusion: 74°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036751
Numéro CAS: 123-78-4
EINECS: 204-651-3
Merck Index: 14,08747
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -0.9 to -3.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité