Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pénicilline benzylique sel de potassium

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de potassium

PROOMM0160.00EA 1730 EUR InStock
PROOMM0160.00
Pénicilline benzylique sel de potassium
Pénicilline benzylique sel de potassium


Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MW: 372,49 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
Merck Index: 12,07225
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité