Sodium ibandronate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ibandronate Sodium, (1-Hydroxy-3-(methyl(pentyl)amino)propane-1,1-diyl)diphosphonic acid monosodium salt, Ibandronic Acid Sodium Salt
S0877-1G S0877-5G
TCIAS0877-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAS0877-1G TCIAS0877-5G
Sodium ibandronate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium ibandronate
Formule: C₉H₂₃NO₇P₂
MW: 341,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07197214
Numéro CAS: 138844-81-2
Merck Index: 14,04873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcac9a0d4edab48e6c42bdf390cb2f49ae2a17f1&vid=fcac9a0d4edab48e6c42bdf390cb2f49ae2a17f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité