N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0878-5G S0878-25G
TCIAS0878-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAS0878-5G TCIAS0878-25G
N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (par GC)
N-Succinimidyl Acetate
Formule: C₆H₇NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037916
Numéro CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité