LC-SMCC (N-Succinimidyl 6-[[4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido]hexanoate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: LC SMCC
TCIAS0881-25MGEA 216 EUR InStock
TCIAS0881-25MG
LC-SMCC (N-Succinimidyl 6-[[4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido]hexanoate) ≥98.0% (par HPLC)
LC-SMCC (N-Succinimidyl 6-[[4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido]hexanoate)
Formule: C₂₂H₂₉N₃O₇
MW: 447,49 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863459
Numéro CAS: 125559-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité