6'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0886-20MG S0886-100MG
TCIAS0886-20MGEA 150 EUR InStock
TCIAS0886-20MG TCIAS0886-100MG
6'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
6'-Sialyllactose sodium salt
Formule: C₂₃H₃₈NNaO₁₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 157574-76-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02de28b66d1e3ff62a48cbd24e8caa7ffc784ddb&vid=02de28b66d1e3ff62a48cbd24e8caa7ffc784ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité