Diamide sulfurique ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sulphuric diamide
S0890-25G S0890-250G
TCIAS0890-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAS0890-25G TCIAS0890-250G
Diamide sulfurique ≥96.0% (sur base azote total)
Diamide sulfurique
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Merck Index: 14,08922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité