Splitomicin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0892-200MG S0892-1G
TCIAS0892-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAS0892-200MG TCIAS0892-1G
Splitomicin ≥98.0% (par GC)
Splitomicin
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705254
Numéro CAS: 5690-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67af9ab3a329ab697ab4e89dd6c1bfdba2ae607&vid=a67af9ab3a329ab697ab4e89dd6c1bfdba2ae607&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité