Sodium-2-propylvalerate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium Valproate, 2-Propylvaleric Acid Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Propylpentanoate, Valproic Acid Sodium Salt
S0894-25G S0894-100G
TCIAS0894-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAS0894-25G TCIAS0894-100G
Sodium-2-propylvalerate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-propylvalerate
Formule: C₈H₁₅O₂Na
MW: 166,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078604
Numéro CAS: 1069-66-5
EINECS: 213-961-8
Merck Index: 14,09913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c39a6e2138be203c76120d476025a686de2ccba&vid=0c39a6e2138be203c76120d476025a686de2ccba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité