Sclareol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R,4aS,8aS)-1-((R)-3-Hydroxy-3-methylpent-4-en-1-yl)-2,5,5,8a-tetramethyldecahydronaphthalen-2-ol
S0916-1G S0916-5G
TCIAS0916-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0916-1G TCIAS0916-5G
Sclareol ≥96.0% (par GC)
Sclareol
Formule: C₂₀H₃₆O₂
MW: 308,51 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00869558
Numéro CAS: 515-03-7
EINECS: 208-194-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d7fbae05f9c94ac2fa6e3f08e9c25e3311b04d&vid=d3d7fbae05f9c94ac2fa6e3f08e9c25e3311b04d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -3.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité