Sulphalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulphonamide, N-(3-Methoxypyrazin-2-yl)sulphanilamide
S0917-5G S0917-25G
TCIAS0917-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAS0917-5G TCIAS0917-25G
Sulphalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphalene
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00437754
Numéro CAS: 152-47-6
EINECS: 205-804-7
Merck Index: 14,08910
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bdfbfa3d9b9e7372ccb80917ee84447f01d6f64&vid=1bdfbfa3d9b9e7372ccb80917ee84447f01d6f64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité