Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Styryltriphenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Diphenylaminostilbene

S0924-1G S0924-5G
TCIAS0924-1GEA 134 EUR InStock
TCIAS0924-1G TCIAS0924-5G
4-Styryltriphenylamine ≥98.0% (par GC)
4-Styryltriphenylamine


Formule: C₂₆H₂₁N
MW: 347,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619204
Numéro CAS: 89114-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1248a38af36d5b803dfd645b1bd8ed8f3858a06&vid=e1248a38af36d5b803dfd645b1bd8ed8f3858a06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité