Safinamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propionamide, (S)-2-((4-((3-Fluorobenzyl)oxy)benzyl)amino)propanamide
S0935-25MG S0935-100MG
TCIAS0935-25MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAS0935-25MG TCIAS0935-100MG
Safinamide ≥98.0% (par HPLC)
Safinamide
Formule: C₁₇H₁₉FN₂O₂
MW: 302,35 g/mol
Point de fusion: 212°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00897036
Numéro CAS: 133865-89-1
Merck Index: 14,08315
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f713d73ce41fbdc1cd091b62d9917fdf42df8b6&vid=3f713d73ce41fbdc1cd091b62d9917fdf42df8b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.70 to 9.70 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, AcOH (95vol%))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité