Sodium Picosulphate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium picosulphate, Sodium (pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) bis(sulphate) hydrate
S0936-100MG S0936-1G S0936-5G
TCIAS0936-100MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAS0936-100MG TCIAS0936-1G TCIAS0936-5G
Sodium Picosulphate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium Picosulphate monohydrate
Formule: C₁₈H₁₃NNa₂O₈S₂·H₂O
MW: 481,40 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00867640
Numéro CAS: 1307301-38-7
EINECS: 233-120-9
Merck Index: 14,07406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79f234f5021192aee4167edd48f68d60afc3394d&vid=79f234f5021192aee4167edd48f68d60afc3394d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Absorbance (E1%1cm) 110 to 130 (H2O,263.0 nm)
Water 3.0 to 4.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité