Sodium Chenodeoxycholate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chenodeoxycholic acid sodium salt, Sodium Chenodesoxycholate, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic acid sodium salt, Chenodesoxycholic acid sodium salt, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid sodium salt
S0941-200MG S0941-1G
TCIAS0941-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAS0941-200MG TCIAS0941-1G
Sodium Chenodeoxycholate ≥98.0% (par GC)
Sodium Chenodeoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065452
Numéro CAS: 2646-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b22761284cae37b1a8a4dc3908c9346b143d30&vid=d5b22761284cae37b1a8a4dc3908c9346b143d30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité