Sodium-tert-pentyloxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
S0950-25G S0950-100G
TCIAS0950-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0950-25G TCIAS0950-100G
Sodium-tert-pentyloxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-tert-pentyloxide
Formule: C₅H₁₁NaO
Numéro MDL: MFCD00064245
Numéro CAS: 14593-46-5
EINECS: 238-639-4
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=660f8c7fa3c23e28fd44dcf7ed0c90f63c18a782&vid=660f8c7fa3c23e28fd44dcf7ed0c90f63c18a782&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité