Biotin-LC-LC-NHS ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoate, Biotin-LC-LC-NHS (2mg*5), 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanamido)hexanoate, N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoic acid N-Succinimidyl ester
S0956-25MG S0956-100MG
TCIAS0956-25MGEA 108 EUR InStock
TCIAS0956-25MG TCIAS0956-100MG
Biotin-LC-LC-NHS ≥90.0% (par HPLC)
Biotin-LC-LC-NHS
Formule: C₂₆H₄₁N₅O₇S
MW: 567,702 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467154
Numéro CAS: 89889-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b59d8e81ead9e625715807a9835cbc8381bb571&vid=7b59d8e81ead9e625715807a9835cbc8381bb571&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.70 to 13.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité