Hanks’ balanced salt solutions (HBSS) modifié 10x without calcium, magnesium or sodium bicarbonate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: HBSS
M-Clarity™ quality level = MQ200
H4385-100ML H4385-6X100ML
H4385-100MLEA 54.4 EUR InStock
H4385-100ML H4385-6X100ML
Hanks’ balanced salt solutions (HBSS) modifié 10x without calcium, magnesium or sodium bicarbonate, Sigma-Aldrich®
Hanks’ balanced salt solutions (HBSS)
Hanks' Balanced Salt solution,10 x, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
  • hematology: suitable
  • histology: suitable
Contains: NaCl, 80 g/L; KCl, 4 g/L; glucose, 10 g/L; KH2PO4 600 mg/L; Na2HPO4 475 mg/L and phenol red, 170 mg/L
pH 6.9 when diluted according to instructions. Osmolality 240-250 mOsm/Kg.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Reddish-Orange
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles
Clear
pH
At 25 degrees C.
5.8 - 6.0
Osmolality 245.0 - 275.0 mOs/kg
Microbiological Test Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité