N-Succinimidyl Maleimidoacetate
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: AMAS
TCIAS0968-100MGEA 238 EUR InStock
TCIAS0968-100MG TCIAS0968-20MG
N-Succinimidyl Maleimidoacetate
AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate)
Formule: C₁₀H₈N₂O₆
MW: 252,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133523
Numéro CAS: 55750-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité