Silver(I) trifluoromethanethiolate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trifluoromethanethiol Silver(I) salt
S0977-5G S0977-1G
TCIAS0977-5GEA 478 EUR InStock
TCIAS0977-5G TCIAS0977-1G
Silver(I) trifluoromethanethiolate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Silver(I) trifluoromethanethiolate
Formule: CAgF₃S
MW: 208,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD25563234
Numéro CAS: 811-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité