Sodium pivalate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0978-5G S0978-25G
TCIAS0978-5GEA 44 EUR InStock
TCIAS0978-5G TCIAS0978-25G
Sodium pivalate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium pivalate hydrate
Formule: C₅H₁₁NaO₃
Numéro MDL: MFCD00150782
Numéro CAS: 143174-36-1
EINECS: 214-678-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd518ba35752f3ae2499855659e678997b05e0fd&vid=bd518ba35752f3ae2499855659e678997b05e0fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.5 to 12.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité