2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)boronic acid Pinacol ester, 2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene]
S0980-1G S0980-5G
TCIAS0980-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAS0980-1G TCIAS0980-5G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₁H₂₇BO₂
MW: 442,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD29472553
Numéro CAS: 884336-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ab374370b5da30151dd0caf6b131818c0f5902&vid=c3ab374370b5da30151dd0caf6b131818c0f5902&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité