9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene] ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5'-Spirobi[dibenzo[b,d]silole]
S0983-200MG S0983-1G
TCIAS0983-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAS0983-200MG TCIAS0983-1G
9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene] ≥96.0% (par GC)
9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene]
Formule: C₂₄H₁₆Si
MW: 332,48 g/mol
Point d'ébullition: 460°C
Numéro MDL: MFCD00093804
Numéro CAS: 159-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8e62aafc55568821c55c83cb9685b13ebbf76b&vid=0f8e62aafc55568821c55c83cb9685b13ebbf76b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité