Sodium methacrylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
S0987-25G S0987-100G
TCIAS0987-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0987-25G TCIAS0987-100G
Sodium methacrylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Sodium methacrylate
Formule: C₄H₅NaO₂
MW: 108,072 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045886
Numéro CAS: 5536-61-8
EINECS: 226-896-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a28ef3395e0a0b45311a163116907bd0df0312&vid=01a28ef3395e0a0b45311a163116907bd0df0312&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité