L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
S0992-5G S0992-1G
TCIAS0992-5GEA 289 EUR InStock
TCIAS0992-5G TCIAS0992-1G
Sodium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium bis(fluorosulphonyl)imide
Formule: F₂NNaO₄S₂
MW: 203.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD29905041
Numéro CAS: 100669-96-3
ONU: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b560401488ddcec557e299233caf651da90d0251&vid=b560401488ddcec557e299233caf651da90d0251&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité