N-Succinimidyl tetradecanoate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate, N-Succinimidyl Myristate, Tetradecanoic acid N-Succinimidyl ester, NHS-Myristate, Myristic acid N-Succinimidyl ester
S0997-1G S0997-5G
TCIAS0997-1GEA 109 EUR InStock
TCIAS0997-1G TCIAS0997-5G
N-Succinimidyl tetradecanoate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
N-Succinimidyl tetradecanoate
Formule: C₁₈H₃₁NO₄
MW: 325,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00522592
Numéro CAS: 69888-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&vid=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité