Terpinyl acetate mélange d'isomères ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0023-25ML T0023-500ML
TCIAT0023-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0023-25ML TCIAT0023-500ML
Terpinyl acetate mélange d'isomères ≥85.0% (par GC)
Terpinyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00037155
Numéro CAS: 80-26-2
EINECS: 201-265-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité