Testosterone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0027-1G T0027-10G
TCIAT0027-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0027-1G TCIAT0027-10G
Testosterone ≥98.0% (par GC)
Testosterone
Formule: C₁₉H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00003654
Numéro CAS: 58-22-0
EINECS: 200-370-5
Merck Index: 14,09180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +99 to +105 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité