Testosterone Propionate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
Danger
T0028-25G T0028-5G
TCIAT0028-25GEA 238 EUR InStock
TCIAT0028-25G TCIAT0028-5G
Testosterone Propionate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Testosterone Propionate
Formule: C₂₂H₃₂O₃
MW: 344,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003653
Numéro CAS: 57-85-2
EINECS: 200-351-1
Merck Index: 14,09180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +90.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité