Tetrachlorophthalic acid hemihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0070-25G T0070-500G
TCIAT0070-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT0070-25G TCIAT0070-500G
Tetrachlorophthalic acid hemihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrachlorophthalic acid hemihydrate
Formule: C₈H₂Cl₄O₄
Numéro MDL: MFCD00053309
Numéro CAS: 632-58-6
EINECS: 211-181-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 2.7 to 3.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité