7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
T0078-25G T0078-5G
TCIAT0078-25GEA 183 EUR InStock
TCIAT0078-25G TCIAT0078-5G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011664
Numéro CAS: 1518-16-7
EINECS: 216-174-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité