Tetradecenylsuccinic anhydride ≥85.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0089-25G T0089-500G
TCIAT0089-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0089-25G TCIAT0089-500G
Tetradecenylsuccinic anhydride ≥85.0% (par GC, analyse par titration)
Tetradecenylsuccinic anhydride
Formule: C₁₈H₃₀O₃
Numéro MDL: MFCD00014543
Numéro CAS: 33806-58-5
EINECS: 251-682-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 85.0 %
Melting point 48.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité