Tetraethylenepentamine (mélange d'isomères à chaîne ramifiée et de composés cycliques)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TETRAEN
T0098-25G T0098-500G
TCIAT0098-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0098-25G TCIAT0098-500G
Tetraethylenepentamine (mélange d'isomères à chaîne ramifiée et de composés cycliques)
Tetraethylenepentamine
Formule: C₈H₂₃N₅
MW: 189,31 g/mol
Point de fusion: -40°C
Point d'éclair: 163°C
Numéro MDL: MFCD00008168
Numéro CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
ONU: 2320
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) many component mixture
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité