1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline
T0112-25G T0112-500G
TCIAT0112-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT0112-25G TCIAT0112-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (par GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD00023886
Numéro CAS: 1780-19-4
EINECS: 217-226-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité