Fisetin ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0121-100MGEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0121-100MG TCIAT0121-5G TCIAT0121-1G
Fisetin ≥96.0% (par HPLC)
Fisetin
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Point de fusion: 330°C
Numéro MDL: MFCD00006829
Numéro CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Merck Index: 14,04088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité