3,3-Bis(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)-2-benzofuran-1(3H)-one ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetraiodophthalein, Iodophene, Iodophthalein
T0126-25G T0126-5G
TCIAT0126-25GEA 519 EUR InStock
TCIAT0126-25G TCIAT0126-5G
3,3-Bis(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)-2-benzofuran-1(3H)-one ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,3-Bis(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)-2-benzofuran-1(3H)-one
Formule: C₂₀H₁₀I₄O₄
MW: 821,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001614
Numéro CAS: 386-17-4
EINECS: 206-857-9
Merck Index: 14,05038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité