1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Triphenyl tetrazolium formazan
T0175-1G T0175-25G
TCIAT0175-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0175-1G TCIAT0175-25G
1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (par HPLC)
1,3,5-Triphenylformazan
Formule: C₁₉H₁₆N₄
MW: 300,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020647
Numéro CAS: 531-52-2
EINECS: 208-509-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&vid=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité