Thiamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0181-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0181-25G TCIAT0181-100G TCIAT0181-500G
Thiamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 14,09295
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité